Learn More
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
Marca:  Pyrex™ 1137/11M
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15527670
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
  • Tapones de rosca de PBT con revestimiento de disco de sellado con exterior de PTFE
  • Patrón Erlenmeyer
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
  • Graduados en toda su capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SVL™ fenólico, PTFE acolchado con disco de sellado de caucho
Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Graduaciones aproximadas
Sí
25 mm
5 ml
57 mm
Cónicos
Tapón de rosca
15
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca > Capacidad: 5 ml