Learn More
Frascos de densidad de vidrio de borosilicato Pyrex™
La botella de densidad (picnómetro) de vidrio de borosilicato Pyrex™ tipo Gay-Lussac, fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ que cumple la norma ISO 3507, se encuentra ajustada y lista para su uso con el volumen exacto grabado en el frasco. Se suministra con tapones capilares individuales de tamaño 10/19, numerados para corresponderse con el frasco.
153.00€ - 219.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Cantidad | Unitary |
Número de tapón | 10/19 |
Certificaciones/conformidad | ISO 3507 |
Closure Included | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10180670
|
MBL
BRE000 |
10 ml | ±1 mL |
153.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10223770
|
MBL
BRE002 |
25 ml | ±2 ml |
179.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10588570
|
MBL
BRE004 |
50 ml | ± 3 ml | N/A | ||||||
10820621
|
MBL
BRE006 |
100 ml | ±3 mL |
219.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 07-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
El frasco de densidades de vidrio de borosilicato Pyrex™ de tipo Gay-Lussac, fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, cumple las normas ISO 3507, se ha ajustado y preparado para su uso con el volumen exacto grabado en el frasco.Se suministra con tapones capilares individuales de tamaño 10/19, numerados para corresponderse con el frasco.
- Cumplen con la norma ISO 3507, tipo Gay-Lussac
- Ajustados y listos para su uso: con el volumen exacto grabado en cada frasco
- Con tapones capilares individuales numerados y a juego con el frasco
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
10/19 | |
Sí |
Unitary | |
ISO 3507 | |
Tapón |