Learn More
Frascos de densidad de vidrio de borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
± 3 ml
±1 mL
±2 ml
±3 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
El frasco de densidades de vidrio de borosilicato Pyrex™ de tipo Gay-Lussac, fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, cumple las normas ISO 3507, se ha ajustado y preparado para su uso con el volumen exacto grabado en el frasco.Se suministra con tapones capilares individuales de tamaño 10/19, numerados para corresponderse con el frasco.
- Cumplen con la norma ISO 3507, tipo Gay-Lussac
- Ajustados y listos para su uso: con el volumen exacto grabado en cada frasco
- Con tapones capilares individuales numerados y a juego con el frasco
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | Unitary |
| Número de tapón | 10/19 |
| Tolerancia | ± 3 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3507 |
| Closure Included | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón |