missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Minebea Intec™ Báscula Compacta Puro™ SmallFlat

Compact scale with configurable operation and alert beeper.

Marca:  Minebea Intec™ EF-SF2P30-30D

Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17798959

  • 286.62€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-04-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • For weighing, weighing in percent, counting, check weighing, check percentage, check counting, averaging, and totalization
  • Standard charging via USB-C
  • 35 mm weight display
  • Up to 500 continuous use between recharges with 12 hours recharge time
  • 3 LED (yellow, green, red) with configurable operation and alert beeper
Especificaciones

Especificaciones

500 hr.
External
Backlit LCD
IP43
246 x 302 x 107 mm
Lithium-ion
30 kg
1 g
1 sec.
50/60 Hz
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales