Learn More
Minebea Intec™ Báscula Compacta Puro™ SmallFlat
Click to view available options
Capacidad:
1,5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Legibilidad:
0,05 g
0,1 g
0,2 g
0,5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- For weighing, weighing in percent, counting, check weighing, check percentage, check counting, averaging, and totalization
- Standard charging via USB-C
- 35 mm weight display
- Up to 500 continuous use between recharges with 12 hours recharge time
- 3 LED (yellow, green, red) with configurable operation and alert beeper
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 500 hr. |
| Calibración | Externo |
| Capacidad | 1,5 kg |
| Tipo de pantalla | Backlit LCD |
| Legibilidad | 0,05 g |
| Clase de protección | IP43 |
| Resolución | 30,000 d |
| Tiempo de estabilización | 1 sec. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 246 x 302 x 107 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.