Learn More
Invitrogen™ Kit rápido de purificación de plásmidos Midi con bajo contenido de endotoxinas PureLink™
El kit de purificación de plásmidos midi bajo en endotoxinas y rápido PureLink utiliza columnas de última generación con membranas de sílice avanzadas que permiten el aislamiento de ADN plasmídico para transfección (< 1 EU/μg) en unos 30 minutos.
295.00€ - 548.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | • Tampón de resuspensión, almacenar a 4 °C tras su recepción • Tampón de lisis, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de precipitación, almacena ra temperatura ambiente • Tampón de unión, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de lavado 1, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de lavado 2 (concentrado), almacenar a temperatura ambiente • Tampón de elución, almacenar a temperatura ambiente • Conjuntos de columna, almacenar a temperatura ambiente • Filtros de jeringa, almacenar a temperatura ambiente • Émbolos de jeringa, almacenar a temperatura ambiente • Tubos de recogida, almacenar a temperatura ambiente |
---|---|
Formato | Kit |
Isolation Technology | Columna de sílice |
Báscula | Midi |
Para utilizar con (aplicación) | Clonación, PCR |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900493
|
Invitrogen™
A35892 |
25 preparaciones |
295.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17113129
|
Invitrogen™
A36227 |
50 preparaciones |
548.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El protocolo simple sin precipitación produce hasta 0,4 mg de plásmido, adecuado para transfecciones estándar y todas las aplicaciones de biología molecular, como la clonación y la secuenciación.- Protocolo ultrarrápido: las innovadoras columnas a base de sílice permiten la purificación del grado de transfección ADN plasmídico en menos de 30 minutos
- Plásmido con bajo contenido de endotoxinas: el plásmido resultante contiene inferior al 1 Eu/gμg de endotoxinas
- Alta producción: aísle hasta 0,4 mg de ADN plasmídico de alta calidad
- Tampones de colores: el kit dispone de tampones de colores que permiten una visualización sin errores de la lisis celular bacteriana completa y su neutralización posterior
Especificaciones
• Tampón de resuspensión, almacenar a 4 °C tras su recepción • Tampón de lisis, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de precipitación, almacena ra temperatura ambiente • Tampón de unión, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de lavado 1, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de lavado 2 (concentrado), almacenar a temperatura ambiente • Tampón de elución, almacenar a temperatura ambiente • Conjuntos de columna, almacenar a temperatura ambiente • Filtros de jeringa, almacenar a temperatura ambiente • Émbolos de jeringa, almacenar a temperatura ambiente • Tubos de recogida, almacenar a temperatura ambiente |
|
Columna de sílice | |
Clonación, PCR | |
PureLink™ | |
Temperatura ambiente |
Kit | |
Midi | |
Cultivo de entrada a escala midi de 25-100 ml para obtener rendimientos de hasta 200 µg | |
Kit de purificación de plásmidos | |
30 min |