Learn More
Invitrogen™ Kit rápido de purificación de plásmidos Midi con bajo contenido de endotoxinas PureLink™
Descripción
El protocolo simple sin precipitación produce hasta 0,4mg de plásmido, adecuado para transfecciones estándar y todas las aplicaciones de biología molecular, como la clonación y la secuenciación.
- Protocolo ultrarrápido: las innovadoras columnas a base de sílice permiten la purificación del grado de transfección ADN plasmídico en menos de 30 minutos
- Plásmido con bajo contenido de endotoxinas: el plásmido resultante contiene menos de 1 EU/µg de endotoxinas
- Alta producción: aísle hasta 0,4 mg de ADN plasmídico de alta calidad
- Tampones de colores: el kit dispone de tampones de colores que permiten una visualización sin errores de la lisis celular bacteriana completa y su neutralización posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de resuspensión, almacenar a 4 °C tras su recepción • Tampón de lisis, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de precipitación, almacena ra temperatura ambiente • Tampón de unión, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de lavado 1, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de lavado 2 (concentrado), almacenar a temperatura ambiente • Tampón de elución, almacenar a temperatura ambiente • Conjuntos de columna, almacenar a temperatura ambiente • Filtros de jeringa, almacenar a temperatura ambiente • Émbolos de jeringa, almacenar a temperatura ambiente • Tubos de recogida, almacenar a temperatura ambiente |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Columna de sílice |
| Báscula | Midi |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación, PCR |
| N.º de reacciones | 25 preparaciones |
| Escala preparativa | Cultivo de entrada a escala midi de 25-100 ml para obtener rendimientos de hasta 200 µg |
| Línea de productos | PureLink |
| Tipo de producto | Kit de purificación de plásmidos |
| Cantidad | 25 preparaciones |
| Mostrar más |