Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Fast Low-Endotoxin Maxi Plasmid Purification Kit
El kit de purificación de plásmidos maxi bajo en endotoxinas y rápido PureLink utiliza columnas de última generación con membranas de sílice avanzadas que permiten el aislamiento de ADN plasmídico para transfección (< 1 EU/μg) en unos 30 minutos.
269.00€ - 471.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | • Tampón de resuspensión, almacenar a 4 °C tras su recepción • Tampón de lisis, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de precipitación, almacena ra temperatura ambiente • Tampón de unión, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de lavado 1, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de lavado 2 (concentrado), almacenar a temperatura ambiente • Tampón de elución, almacenar a temperatura ambiente • Conjuntos de columna, almacenar a temperatura ambiente • Filtros de jeringa, almacenar a temperatura ambiente • Émbolos de jeringa, almacenar a temperatura ambiente • Tubos de recogida, almacenar a temperatura ambiente |
---|---|
Formato | Kit |
Isolation Technology | Columna de sílice |
Báscula | Maxi |
Para utilizar con (aplicación) | Clonación, PCR |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15801782
|
Invitrogen™
A35895 |
10 preparaciones |
269.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15974140
|
Invitrogen™
A36228 |
20 preparaciones |
471.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El protocolo simple sin precipitación produce hasta 1,5 mg de plásmido, adecuado para transfecciones estándar y todas las aplicaciones de biología molecular, como la clonación y la secuenciación.- Protocolo ultrarrápido: las innovadoras columnas a base de sílice permiten la purificación del grado de transfección ADN plasmídico en menos de 30 minutos
- Plásmido con bajo contenido de endotoxinas: el plásmido resultante contiene inferior al 1 Eu/gμg de endotoxinas
- Alta producción: aísle hasta 1,5 mg de ADN plasmídico de alta calidad
- Tampones de colores: el kit dispone de tampones de colores que permiten una visualización sin errores de la lisis celular bacteriana completa y su neutralización posterior
Especificaciones
• Tampón de resuspensión, almacenar a 4 °C tras su recepción • Tampón de lisis, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de precipitación, almacena ra temperatura ambiente • Tampón de unión, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de lavado 1, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de lavado 2 (concentrado), almacenar a temperatura ambiente • Tampón de elución, almacenar a temperatura ambiente • Conjuntos de columna, almacenar a temperatura ambiente • Filtros de jeringa, almacenar a temperatura ambiente • Émbolos de jeringa, almacenar a temperatura ambiente • Tubos de recogida, almacenar a temperatura ambiente |
|
Columna de sílice | |
Clonación, PCR | |
PureLink™ | |
Temperatura ambiente |
Kit | |
Maxi | |
Maxicultivo de entrada de 100-500 ml para obtener rendimientos de hasta 850 µg | |
Kit de purificación de plásmidos | |
30 min |