Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Fast Low-Endotoxin Maxi Plasmid Purification Kit
Código de producto. 15974140
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
20 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15974140 20 preparaciones paquete de 20
15801782 10 preparaciones paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15974140 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A36228
El kit de purificación de plásmidos maxi bajo en endotoxinas y rápido PureLink utiliza columnas de última generación con membranas de sílice avanzadas que permiten el aislamiento de ADN plasmídico para transfección (< 1 EU/μg) en unos 30 minutos.
El protocolo simple sin precipitación produce hasta 1,5mg de plásmido, adecuado para transfecciones estándar y todas las aplicaciones de biología molecular, como la clonación y la secuenciación.
  • Protocolo ultrarrápido: las innovadoras columnas a base de sílice permiten la purificación del grado de transfección ADN plasmídico en menos de 30 minutos
  • Plásmido con bajo contenido de endotoxinas: el plásmido resultante contiene menos de 1 EU/µg de endotoxinas
  • Alta producción: aísle hasta 1,5 mg de ADN plasmídico de alta calidad
  • Tampones de colores: el kit dispone de tampones de colores que permiten una visualización sin errores de la lisis celular bacteriana completa y su neutralización posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de resuspensión, almacenar a 4 °C tras su recepción
• Tampón de lisis, almacenar a temperatura ambiente
• Tampón de precipitación, almacena ra temperatura ambiente
• Tampón de unión, almacenar a temperatura ambiente
• Tampón de lavado 1, almacenar a temperatura ambiente
• Tampón de lavado 2 (concentrado), almacenar a temperatura ambiente
• Tampón de elución, almacenar a temperatura ambiente
• Conjuntos de columna, almacenar a temperatura ambiente
• Filtros de jeringa, almacenar a temperatura ambiente
• Émbolos de jeringa, almacenar a temperatura ambiente
• Tubos de recogida, almacenar a temperatura ambiente
Formato Kit
Isolation Technology Columna de sílice
Báscula Maxi
Para utilizar con (aplicación) Clonación, PCR
N.º de reacciones 20 preparaciones
Escala preparativa Maxicultivo de entrada de 100-500 ml para obtener rendimientos de hasta 850 µg
Línea de productos PureLink
Tipo de producto Kit de purificación de plásmidos
Cantidad 20 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de prueba 30 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X20 PL Fast Low-Endotoxin Maxi Plasmid Purificatio n Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide, proteinase