Learn More
Cowie Technology™ Barra de agitación turbo de PTFE con núcleo de tierras raras
Los recuperadores de barras de agitación turbo de PTFE Cowie Technology™ están diseñados para quitar los imanes de agitación de los recipientes de cualquier tipo.
12.50€ - 17.95€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Descripción | Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE |
Diámetro (métrico) | 10 mm |
Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10470184
|
Cowie Technology™
004.450.RE |
450 mm |
17.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10757080
|
Cowie Technology™
004.350.RE |
350 mm |
16.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10581052
|
Cowie Technology™
004.150.RE |
150 mm |
12.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10068271
|
Cowie Technology™
004.250.RE |
250 mm |
14.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- El uso de imanes de tierras raras aumenta la fuerza magnética
- Fabricados con materiales de PTFE virgen con aprobaciones de la FDA y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Químicamente inertes
- No contaminantes
- Se puede utilizar hasta los 280 °C
Especificaciones
Blanco | |
10 mm | |
1 unidad | |
10 mm |
Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
Barras agitadoras de PTFE |