Learn More
Cowie Technology™ Barra de agitación turbo de PTFE con núcleo de tierras raras
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 250 x 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Barras agitadoras de PTFE |
| Altura (métrico) | 10 mm |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Recuperador |