Learn More
Masterflex™ Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE Cole-Parmer™ no se agrietarán con el calor o la presión.
Marca:  Masterflex™ 06605-28
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11789909
  • 127.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Descripción
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE Cole-ParmerTM no se agrietarán con el calor o la presión.
  • Buenos para trabajos de gran pureza.
  • Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
  • Excelente resistencia a grietas y tensiones
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Translúcido
  • La resina cumple con la normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (21 CFR 177.1550).
  • Escala de temperatura: De - 240 a 260 ° C
  • Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con la FDA (alimentos), USP, GMP
PTFE
7,62 m
-240 °C
Estériles
294 psi
2,4 mm
4 mm
0,8 mm
1 unidad
Translúcido
–De 240 a 260 °C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Masterflex™ Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE) > Presión máx.: 20,27 bar (294 psi); DE: 4 mm; DI: 2,4mm