Learn More
Masterflex™ Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)
Código de producto. p-8001263
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
6,4 mm
8 mm
Presión máxima:
137 psi
274 psi
294 psi
370 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11726108
Marca: Masterflex™ 0660534
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE Cole-Parmer™ no se agrietarán con el calor o la presión.
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE Cole-ParmerTM no se agrietarán con el calor o la presión.
  • Buenos para trabajos de gran pureza.
  • Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
  • Excelente resistencia a grietas y tensiones
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Translúcido
  • La resina cumple con la normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (21 CFR 177.1550).
  • Escala de temperatura: De - 240 a 260 ° C
  • Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA (alimentos), USP, GMP
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Longitud global (métrico) 7,62 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Presión máxima 137 psi
Max. Operating Temperature (Metric) –De 240 a 260 °C