Learn More
Fisherbrand™ Manguitos de paredes finas de PTFE, longitud completa tipo A
Los manguitos de paredes finas de PTFE Fisherbrand™ se introducen entre las juntas cónicas de vidrio esmerilado estándar para eliminar el uso de grasa y evitar la adherencia.
9.30€ - 37.55€
Especificaciones
Material | PTFE |
---|---|
Tipo de producto | Manguitos de paredes finas de PTFE Fisherbrand™, longitud completa tipo A |
Cantidad | 1 |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16265981
|
Fisherbrand™
|
14/20 |
12.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16285981
|
Fisherbrand™
|
19/22 |
9.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16235981
|
Fisherbrand™
|
10/30 |
35.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16245981
|
Fisherbrand™
|
12/30 |
28.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16255981
|
Fisherbrand™
|
14/35 |
15.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16275981
|
Fisherbrand™
|
19/38 |
15.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16295981
|
Fisherbrand™
|
24/40 |
11.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16205991
|
Fisherbrand™
|
29/42 |
17.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16215991
|
Fisherbrand™
|
34/45 |
18.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16225991
|
Fisherbrand™
|
40/50 |
31.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16235991
|
Fisherbrand™
|
45/50 |
28.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16245991
|
Fisherbrand™
|
50/50 |
32.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16255991
|
Fisherbrand™
|
55/50 |
37.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16225981
|
Fisherbrand™
|
7/25 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16265991
|
Fisherbrand™
|
60/50 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16275991
|
Fisherbrand™
|
71/61 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Junta de liberación automática para evitar que se pegue
- Funciona con un vacío de medio a bajo
- Uso a hasta 280 °C
- Elimina la necesidad de grasa
- Grosor de pared de 0,05 mm
- Los manguitos son inertes
Especificaciones
PTFE | |
Manguitos de paredes finas de PTFE Fisherbrand™, longitud completa tipo A | |
1 | |
De -200 °C a +280 °C |