Learn More
Fisherbrand™ Manguitos de paredes finas de PTFE, longitud completa tipo A
Los manguitos de paredes finas de PTFE Fisherbrand™ se introducen entre las juntas cónicas de vidrio esmerilado estándar para eliminar el uso de grasa y evitar la adherencia.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16205991
  • 17.20€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Junta de liberación automática para evitar que se pegue
  • Funciona con un vacío de medio a bajo
  • Para uso hasta 280 °C
  • Elimina la necesidad de grasa
  • Grosor de pared de 0,05 mm
  • Los manguitos son inertes
Especificaciones
Especificaciones
29/42
1
De -200 °C a +280 °C
Manguitos de paredes finas de PTFE Fisherbrand™, longitud completa tipo A
Politetrafluoroetileno (PTFE)