missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Manguitos de paredes finas de PTFE, longitud completa tipo A
Los manguitos de paredes finas de PTFE Fisherbrand™ se introducen entre las juntas cónicas de vidrio esmerilado estándar para eliminar el uso de grasa y evitar la adherencia.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Junta de liberación automática para evitar que se pegue
- Funciona con un vacío de medio a bajo
- Uso a hasta 280 °C
- Elimina la necesidad de grasa
- Grosor de pared de 0,05 mm
- Los manguitos son inertes
Especificaciones
71/61 | |
1 | |
De -200 °C a +280 °C |
Manguitos de paredes finas de PTFE Fisherbrand™, longitud completa tipo A | |
PTFE |