Learn More
Fisherbrand™ Varilla de agitación de PTFE con núcleo de acero
Puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C (540 °F). La varilla de agitación de PTFE tiene un núcleo de acero. La varilla se puede doblar para adoptar una forma permanente.
12.80€ - 45.85€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Descripción | Núcleo de acero dulce encapsulado en PTFE |
Diámetro (métrico) | 6 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Mezcla de diversos productos químicos |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16265861
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
32.83€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16275861
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
39.60€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16285861
|
Fisherbrand™
|
250 mm |
38.45€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16295861
|
Fisherbrand™
|
300 mm |
45.85€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10791483
|
Fisherbrand™
|
350 mm |
12.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16235861
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
30.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10137561
|
Fisherbrand™
|
400 mm |
13.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Químicamente resistente, inerte y sin fugas
- Se puede utilizar en temperaturas de hasta 280 °C (540 °F)
- Núcleo de acero para máxima rigidez
- Se puede doblar en una forma permanente
- No araña superficies
Especificaciones
Sí | |
Núcleo de acero dulce encapsulado en PTFE | |
6 mm | |
Mezcla de diversos productos químicos |