Learn More
Fisherbrand™ Varilla de agitación de PTFE con núcleo de acero
Código de producto. 16265861 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
16265861 150 mm paquete de 5
16275861 200 mm paquete de 5
16285861 250 mm paquete de 5
16295861 300 mm paquete de 5
10791483 350 mm cada uno
16235861 100 mm paquete de 5
10137561 400 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16265861
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C (540 °F). La varilla de agitación de PTFE tiene un núcleo de acero. La varilla se puede doblar a una forma de manera permanente.
  • Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
  • Se puede utilizar en temperaturas de hasta 280 °C (540 °F)
  • Núcleo de acero para una rigidez máxima
  • Se puede doblar a una forma de manera permanente
  • Resistente a los arañazos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Núcleo de acero dulce encapsulado en PTFE
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de diversos productos químicos
Peso (métrico) 18 g
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Cantidad Paquete de 2