Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Núcleo de acero dulce encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla de diversos productos químicos |
| Peso (métrico) | 40 g |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Cantidad | 1 unidad |