Learn More
Bohlender™ Accesorios para tubo de rosca GL BOLA™, PTFE
Ofrecen resistencia química universal y soportan presiones de hasta 10 bar.
Marca: Bohlender™ D516-32
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
- Una rosca (NPT o G)
- Resistencia química universal
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
FDA | |
Esterilizable en autoclave | |
PTFE | |
-200 °C | |
Blanco | |
de 250 °C |
Rosca: NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | |
6,5 mm | |
Llave hexagonal: 19 mm | |
GL 25 x 1/4 pulg. NPT | |
10 bar | |
Piezas internas de repuesto de HT |
Título del producto
Bohlender™ Accesorios para tubo de rosca GL BOLA™, PTFE > GL 18; rosca: NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido