Learn More
Bohlender™ Accesorios para tubo de rosca GL BOLA™, PTFE
Descripción
- Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
- Una rosca (NPT o G)
- Resistencia química universal
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Diámetro interior (métrico) | 4,0 mm |
| Material | PTFE |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | 14 GL x 0,125 pulg. NPT |
| Presión máxima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Accesorios para tubo de rosca GL |