Learn More
Bohlender™ Distribuidores de PTFE para frascos
Un tapón de rosca negro hecho de PPS para rosca de frasco GL 45, excelente para su uso en aplicaciones de HPLC.
180.00€ - 287.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) | De − 50° a + 200 °C |
---|---|
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Color del tapón | Negro |
Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
Para utilizar con (equipo) | Diámetro interno de los tubos 1,6 mm y DE 3,2 mm |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10023491
|
Bohlender™
F746-04 |
2 llaves de paso |
287.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10678631
|
Bohlender™
F746-12 |
3 llaves de paso |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −50° a +200 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Cuerpo de PTFE con 2 o 3 puertos con rosca hembra UNF 6,35 mm (0,25 pulgadas) de calibre 28 en los lados superior e inferior y llave de paso de FEP para cada puerto
- La posible irregularidad del cuello del frasco se ajusta mediante un junta tórica con una lengüeta de sellado elástica
- El cuerpo del distribuidor se puede girar independientemente del tapón de rosca
- El distribuidor completamente montado se puede retirar y fijar en otro frasco sin riesgo de desorganizar los tubos
Especificaciones
De − 50° a + 200 °C | |
Negro | |
Diámetro interno de los tubos 1,6 mm y DE 3,2 mm |
GL 45 | |
Conformidad con la FDA |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.