Learn More
Bohlender™ Distribuidores de PTFE para frascos
Código de producto. 10678631
Click to view available options
Incluye:
2 llaves de paso
3 llaves de paso
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10678631
Marca: Bohlender™ F74612
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un tapón de rosca negro hecho de PPS para rosca de frasco GL 45, excelente para su uso en aplicaciones de HPLC.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −50° a +200 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Cuerpo de PTFE con 2 o 3 puertos con rosca hembra UNF 6,35 mm (0,25 pulgadas) de calibre 28 en los lados superior e inferior y llave de paso de FEP para cada puerto
  • La posible irregularidad del cuello del frasco se ajusta mediante un junta tórica con una lengüeta de sellado elástica
  • El cuerpo del distribuidor se puede girar independientemente del tapón de rosca
  • El distribuidor completamente montado se puede retirar y fijar en otro frasco sin riesgo de desorganizar los tubos
Especificaciones
Color Negro
Incluye 3 llaves de paso
Intervalo de temperatura (métrico) −50°+ hasta 200 °C
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Acabado del cuello 7 mm
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA.
Para utilizar con (equipo) Diámetro interno de los tubos 1,6 mm y D. E. 3,2 mm