Learn More
Fisherbrand™ Conector de 4 vías de PTFE
Acepta cualquier tubo rígido o semirrígido. El conector de 4 vías de PTFE Fisherbrand™ se bloquea en su lugar rápidamente con un acoplamiento de tipo bayoneta.
14.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PTFE |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10068291
|
Fisherbrand™
016.1112.2 |
6 mm | 44 mm | 44 mm | 14 mm |
14.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10531822
|
Fisherbrand™
016.1113.2 |
8 mm | 48 mm | 48 mm | 14 mm |
14.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Conexión de bayoneta
- Para su uso con tubos rígidos y semirrígidos, como vidrio, FEP o PTFE
Especificaciones
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
PTFE | |
1 unidad | |
Blanco | |
de semicelda |
Esterilizable en autoclave | |
-200 °C | |
14 mm | |
de 280 °C |