Learn More
Fisherbrand™ Conector de 4 vías de PTFE
Código de producto. 10068291 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 mm
8 mm
Longitud global (métrico):
44 mm
48 mm
Anchura (métrico):
44 mm
48 mm
Altura (métrico):
14 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
10068291 6 mm 44 mm 44 mm 14 mm cada uno
10531822 8 mm 48 mm 48 mm 14 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10068291
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acepta cualquier tubo rígido o semirrígido. El conector de 4 vías de PTFE Fisherbrand™ se bloquea en su lugar rápidamente con un acoplamiento de tipo bayoneta.
  • Conexión de bayoneta
  • Para su uso con tubos rígidos y semirrígidos, como vidrio, FEP o PTFE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Material PTFE
Longitud global (métrico) 44 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (métrico) 44 mm
Altura (métrico) 14 mm
Color Blanco
Max. Operating Temperature (Metric) de 280 °C
Tipo de producto de semicelda