Descripción
Hoja de especificaciones
Modo de separación | Fase reversa |
---|---|
Fase estacionaria | PRP-1 |
Formato | Embalaje de columna |
Diámetro interior de los componentes | 100 mm 101,6 mm |
Longitud de los componentes | 250 mm |
Tamaño de partícula | 12-20 μm |
Tipo de material de embalaje | PSDVB |
Tamaño de poro | 100 Å |
Material de componentes | Acero inoxidable |
Presión máxima | 2.000 psi |
Límites de fase móvil | pH 1–13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico |
Fuerza del tampón | De 0,0 a 0,5 N |
Límites de temperatura | 5–85 °C |
Restauración | Ejecute un gradiente de 100 % de agua a 100 % de acetonitrilo. Repita tres veces la operación. |
Clasificación de compuestos | Compuestos orgánicos |
UOM | 1 CADA UNA |
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño de partículas | 12-20 μm |
Envase | PSDVB |
Descripción | Material de los componentes: Acero inoxidable |
Tipo | Columna HPLC de fase reversa PRP-1 |
Título del producto
Hamilton™ Columna HPLC de fase reversa PRP-1, 100 x 250 mm, 12-20 μμm, reempaquetar >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido