Learn More
Colorante de carga de gel de proteínas para SDS-PAGE, 2X (Lic./electrofor. morado oscuro), Fisher BioReagents
93.40€ - 102.00€
Especificaciones
Absorbancia 0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU
Nombre del producto químico o material Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X
CAS 56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0
Grado Electroforesis
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10429313
Ver documentos
Fisher BioReagents
BP637-1
1 mL Tubo de polietileno Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10376363
Ver documentos
Fisher BioReagents
BP637-5
5 mL Frasco de polietileno Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este colorante se añade a las muestras de proteínas antes de la electroforesis en geles SDS–PAGE.
Especificaciones
Especificaciones
0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU
56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0
Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
Líquido
Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X
Electroforesis
Morado
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : RT
Nombre del producto
  • Protein Gel Loading Dye
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Colorante de carga de gel de proteínas para SDS-PAGE, 2X (Lic./electrofor. morado oscuro), Fisher BioReagents