Learn More
Colorante de carga de gel de proteínas para SDS-PAGE, 2X (Lic./electrofor. morado oscuro), Fisher BioReagents
Código de producto. 10429313
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Tubo de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10429313 1 mL Tubo de polietileno 1 ml
10376363 5 mL Frasco de polietileno 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10429313 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP6371
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este colorante se añade a las muestras de proteínas antes de la electroforesis en geles SDS–PAGE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia 0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU
Nombre del producto químico o material Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X
CAS 56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0
Grado Electroforesis
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
Envase Tubo de polietileno
Color Morado
Cantidad 1 mL
Forma física Líquido