Learn More
Yoduro de propidio, 99 %, para análisis por HPLC, MP Biomedicals™
95.25€ - 245.00€
CAS 25535-16-4
Fórmula molecular C27H34I2N4
Peso molecular (g/mol) 668.406
Clave InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Nombre IUPAC 3-(3,8-diamino-6-fenilfenantridin-5-io-5-il)propil-dietilo-metilazanio; diyoduro
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11435392
Ver documentos
MP Biomedicals
0219545825
25 mg
95.25€
25 miligramos
11445392
Ver documentos
MP Biomedicals
0219545880
0.1 g
245.00€
100 miligramos
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Yoduro de propidio, 99 %, para análisis por HPLC, MP Biomedicals™