Learn More
Yoduro de propidio, 99 %, para análisis por HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11445392 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
0.1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445392 0.1 g 100 miligramos
11435392 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445392 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219545880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    262.50€ / 100 miligramos
    Ahorro 13.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
CAS 25535-16-4
Fórmula molecular C27H34I2N4
Peso molecular (g/mol) 668.406
Clave InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Nombre IUPAC 3-(3,8-diamino-6-fenilfenantridin-5-io-5-il)propil-dietilo-metilazanio; diyoduro
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propidium Iodide
Nombre de nota Para análisis HPLC
Color Rojo
Forma física Polvo en escamas
Cantidad 0.1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 668.4
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propidium Iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.