Learn More
Bromuro de propargil, solución de 80 % de peso en tolueno, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.96 g/mol
110.00€ - 689.00€
Especificaciones
Punto de ebullición | 88.0°C to 90.0°C |
---|---|
Nombre del producto químico o material | Propargyl bromide |
Nombre de nota | Stabilized |
CAS | 106-96-7, 108-88-3 |
Color | Blanco a amarillo |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10166924
|
Thermo Scientific Acros
429121000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
110.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15179293
|
Thermo Scientific Acros
429120010 |
1 L | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
689.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilaciónEspecificaciones
88.0°C to 90.0°C | |
Stabilized | |
Blanco a amarillo | |
C3H3Br | |
MFCD00000241 | |
propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin | |
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromoprop-1-eno | |
7842 | |
73 to 87% (propargyl bromide) (GC), 13 to 27% (toluene) (GC) | |
1.4900 to 1.4960 | |
1.3800g/mL |
Propargyl bromide | |
106-96-7, 108-88-3 | |
Polvo cristalino | |
HC≡CCH2Br | |
4°C | |
Solubility in water: immiscible | |
C#CCBr | |
118.96 | |
118.96 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
1.38 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes severe skin burns and eye damage. Toxic if swallowed. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-447-1
- Propargyl bromide, 80 wt% solution in toluene, stabilized
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P331-NO provocar el vómito.