Learn More
Bromuro de propargil, solución de 80 % de peso en tolueno, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15179293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15179293 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
10166924 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
2 options
Código de producto. 15179293
Marca: Thermo Scientific Acros 429120010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 88.0°C to 90.0°C
Nombre del producto químico o material Propargyl bromide
Nombre de nota Stabilized
CAS 106-96-7, 108-88-3
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 L
Fórmula molecular C3H3Br
Fórmula lineal HC≡CCH2Br
Número MDL MFCD00000241
Temperatura de inflamación 4°C
Sinónimo propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Clave InChI YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCBr
Nombre IUPAC 3-bromoprop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 118.96
PubChem CID 7842
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.96
Porcentaje de pureza 73 to 87% (propargyl bromide) (GC), 13 to 27% (toluene) (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4900 to 1.4960
Gravedad específica 1.38
Densidad 1.3800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propargyl bromide, 80 wt% solution in toluene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.