Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ HIC-10
Descripción
Consiga una separación de alta resolución de proteínas y péptidos en condiciones no desnaturalizantes con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10.
Consiga una separación de alta resolución de proteínas y péptidos en condiciones no desnaturalizantes con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10. Estas columnas de sílice, desarrolladas con fijaciones de ligandos multifuncionales, proporcionan una excepcional estabilidad hidrolítica en las condiciones altamente acuosas propias de HIC.
Columnas de gran eficacia para la separación de biomoléculas grandes
- Alta capacidad de carga de proteínas en aplicaciones de purificación
- Amplia gama de aplicaciones analíticas y preparativas, incluida la separación de proteínas de suero bovino, proteínas de veneno de serpiente y anticuerpos monoclonales (MAbs)
- Basadas en partículas de gel de sílice esféricas ultrapuras de 5 μm con poros de 300 Å
La cromatografía de interacción hidrofóbica separa biomoléculas en una gradiente de sal decreciente, basándose en diferencias de hidrofobicidad en superficie. Este método conserva la actividad biológica de las proteínas. El mecanismo de separación por HIC complementa a los mecanismos de intercambio iónico y de cromatografía de filtración en gel.
Especificaciones
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
Longitud (métrico) | 100 mm |
Presión máxima | 3500 psi (240 bar) |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | Desde 2,5 hasta 7,5 |
Tamaño de poro | 300 Å |
Cantidad | Unitary |
Área de la superficie | 100 m²/g |
Temperatura | 40 °C |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Manuals
Specification Sheets
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
001672 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 063653 |
001677 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 063653 |
001678 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 063653 |
001683 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 063653 |
001694 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 063653 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.