Learn More
Sartorius Proline Plus Mechanical Pipette Multipacks
Multipacks combine a set of Proline Plus single-channel mechanical pipettes with matching tip trays and useful accessories. Sartorius Proline Pus Mechanical Pipette Multipacks provides best alternative to replace your used mechanical pipettes.
Marca: Sartorius LH-728674
763.61 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Includes: 5 pipetas monocanal (de 0,5 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl), gradillas de puntas a 96 puntas (de 0,1 a 10 μl, de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), gradilla de puntas a 50 puntas (5000 μl), 1 soporte lineal y 5 soportes para pipetas
Descripción
- Fuerzas de pipeteo extremadamente bajas
- Gancho ergonómico para el dedo
- Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
- La pantalla de volumen rápida y fácil de leer minimiza el riesgo de errores de ajuste de volumen
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
- Calibración “hágalo usted mismo” fácil de usar
- Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Alta resistencia química y resistencia UV
- Puntas Optifit estándar de alta calidad para diversas aplicaciones
- El mecanismo de carga de puntas Optiload permite la carga de puntas con una fuerza igual constante en cada canal y permite un sellado perfecto de la punta en cada cono de punta individual
Servicio Técnico
Dos años
Especificaciones
Puntas Optifit | |
Reusable | |
1 | |
No estéril | |
De 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl | |
5 pipetas monocanal (de 0,5 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl), gradillas de puntas a 96 puntas (de 0,1 a 10 μl, de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), gradilla de puntas a 50 puntas (5000 μl), 1 soporte lineal y 5 soportes para pipetas | |
Resistente a UV |
Autoclavable | |
Proline Plus | |
Proline Plus | |
Multipaquetes de pipetas mecánicas | |
Filtros de cono seguro | |
10/paq. | |
2 años |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-07-31
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92%