Learn More
Sartorius Proline Plus Mechanical Pipette Multipacks
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7077939 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Tipo:
Multipaquetes de pipetas mecánicas
Cantidad:
1/paq.
10/paq.
20/paq.
Volumen (métrico):
De 0,5 a 10, de 10 a 100, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
De 0,5 a 10, de 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
De 0,5 a 10, de 20 a 200, de 100 a 1000, de 30 a 300 μl
De 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl
De 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl, de 1 a 10 ml
De 2 a 1000 20l, de 10 a 100l, de 20 a 200 100l, de 500 a 5000 μl
De 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
de 0,5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000 μl
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 15613104
Marca: Sartorius LH728677
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tres pipetas monocanal máximo (de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl y de 1 a 10 ml), gradillas de puntas para 96 puntas (de 10 a 1000 μl), a granel en una bolsa: De 0,1 a 5 ml (100 puntas), de 1 a 10 ml (250 puntas), 1 soporte lineal y 3 soportes para pipetas
Multipacks combine a set of Proline Plus single-channel mechanical pipettes with matching tip trays and useful accessories. Sartorius Proline Pus Mechanical Pipette Multipacks provides best alternative to replace your used mechanical pipettes.
  • Fuerzas de pipeteo extremadamente bajas
  • Gancho ergonómico para el dedo
  • Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
  • La pantalla de volumen rápida y fácil de leer minimiza el riesgo de errores de ajuste de volumen
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Calibración “hágalo usted mismo” fácil de usar
  • Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Alta resistencia química y resistencia UV
  • Puntas Optifit estándar de alta calidad para diversas aplicaciones
  • El mecanismo de carga de puntas Optiload permite la carga de puntas con una fuerza igual constante en cada canal y permite un sellado perfecto de la punta en cada cono de punta individual
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Puntas Optifit
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Modelo Proline Plus
Número de canales 1
Línea de productos Proline Plus
Esterilidad No estéril
Tipo Multipaquetes de pipetas mecánicas
Volumen (métrico) De 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl, de 1 a 10 ml
Tipo de filtro Filtros de cono seguro
Incluye Tres pipetas monocanal máximo (de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl y de 1 a 10 ml), gradillas de puntas para 96 puntas (de 10 a 1000 μl), a granel en una bolsa: De 0,1 a 5 ml (100 puntas), de 1 a 10 ml (250 puntas), 1 soporte lineal y 3 soportes para pipetas
Cantidad 1/paq.
Monitorización de UV Resistente a UV
Garantía 2 años