Learn More
Fisherbrand™ Filtros de jeringa para HPLC Profill, membrana de nailon (PA)
Rendimiento para HPLC probado
Marca:  Fisherbrand™ 25 16 0351
123.15 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10257393
  • 150.00€ / paquete de 100
Spotlight
Usar código promocional 24156 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ProFill
  • Filtro de jeringa de HPLC
  • Nailon (PA)
  • Membranas de baja extracción y carcasa
  • Carcasa de polipropileno
  • Entrada Luer Lock mejorada que evita fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Verde
0,45 μm
<0,1 ml
No
100
25 mm
Nailon
3,7 cm2
Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP
5 bares
Filtro de jeringa de HPLC
Certificados
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
    Promo Code: 24135
    Expires2025-07-13
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24156
    Expires2025-06-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/05/2025 y el 30/06/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidad
    Promo Code: 24140
    Expires2025-08-24
Título del producto
Fisherbrand™ Filtros de jeringa para HPLC Profill, membrana de nailon (PA) > 25 mm de diámetro, tamaño de poro de 0,45 μm, verde brillante, sin prefiltro