Learn More
Fisherbrand™ Filtro para jeringa de nailon no estéril
Código de producto. 15131499 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
15131499 0,45 μm paquete de 50
15121499 0,2 μm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15131499
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para el análisis de rutina diario. Fisherbrand™ No estéril Nylon El filtro de jeringa cuenta con una membrana de nailon en una carcasa de polipropileno para filtrar soluciones acuosas agresivas de una jeringa estándar. Membranas de 25 mm de diámetro disponibles con tamaños de poro de μ0,2 o 0,45 µm.
  • Diseñado para su uso con soluciones acuosas agresivas
  • Ideal para la filtración rutinaria de mezclas acuosas y mezclas de disolventes y agua
  • Membrana de nailon hidrófila de 25 mm de diámetro
  • Carcasa de polipropileno sólida y
Especificaciones
Color Blanco
Material (membrana) Nailon
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Filtración de mezclas acuosas y mezclas de disolvente/agua agresivas
Material de la carcasa Polipropileno
Cantidad 50/paq.
Tipo Filtro de jeringa
Diámetro (métrico) 25 mm