Learn More
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Ductless Chemical Workstation with AirSafe™ Automatic Safety Controller
The AirClean™ AC600 Series Ductless Chemical Workstation is a low cost, operator protection product that protects the user from toxic vapors, gases, fumes and particulate. Smaller, more mobile than standard ductless fume hoods, perfect for low-volume applications with known chemicals.
Marca:  Syngene™ SYN-AC648TA220-E
Detalles adicionales : Peso : 138.34560kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17775904
  • 10040.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La estación de trabajo química sin conductos de la serie AC600 es un producto de protección para el operador de bajo coste que protege al usuario final de humos, gases, humos y partículas tóxicos. Las estaciones de trabajo químicas sin conductos de la serie AC600 son más pequeñas y móviles que una campana extractora de humos estándar sin conductos y son la solución perfecta para realizar aplicaciones de bajo volumen con productos químicos conocidos. Estos productos vienen de serie con las mismas características y tecnología de seguridad avanzadas que las campanas sin conductos de los sistemas AirClean™ más grandes: filtración de carbono unido en fase gaseosa, detección de gas en tiempo real y control y monitorización constantes del flujo de aire.
Características estándar
  • Controlador de seguridad automático AirSafe™
  • Base integral con reborde de derrame profundo
  • No se requieren conductos
  • No se requiere instalación, se enchufa directamente a una toma eléctrica estándar de 110 V o 220 V
  • Carcasa de policarbonato transparente para una visibilidad de 360°
  • Funcionamiento extremadamente silencioso <49 dB(A)
  • Disponible en versión de altura estándar o alta
  • Monitorización constante de la velocidad de la cara de la campana extractora de humos con control de flujo de aire variable al valor predefinido por el usuario
  • Temporizador de eventos de laboratorio
  • Características de seguridad únicas
  • Filtración de carbono unido en fase gaseosa
  • Probado según UL61010-1, CSA C22.2 n.º 61010-1 y EN 61326-1
  • El ventilador sin escobillas y sin chispa es posfiltro
  • La base profunda contiene derrames accidentales
  • El filtro y la electrónica se encuentran encima del espacio de trabajo, lo que elimina la posibilidad de que un derrame químico entre en estas zonas sensibles
  • La alarma de flujo de aire avisa al usuario tanto de forma visual como sonora
  • Monitorización en tiempo real de lecho de filtración instalado
  • Bloqueo de seguridad del filtro para garantizar la sustitución correcta del filtro
  • Se envía totalmente montado
  • Detección electrónica de gas para la monitorización en tiempo real de filtros en fase gaseosa
Especificaciones
Especificaciones
Estación de trabajo química
25 in
635 mm
41 in
1041 mm
Controlador de seguridad automático AirSafe™
< 49 dBA
47 in
1194 mm
UL61010-1, CSA C22.2 n.º 61010-1, EN 61326-1
23 in
584 mm
26 in
660 mm
Versión alta, rejilla de filtro doble
48 in
1220 mm