Learn More
Syngene™ Estación de trabajo química sin conductos AirClean™ serie AC600 con controlador de seguridad automático AirSafe™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7225646 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Estándar
Versión alta, rejilla de filtro doble
Versión alta, rejilla de filtro individual
Anchura (imperial):
32 in
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Anchura (imperial) unitSize
17795894 Estándar 32 in cada uno
17705904 Versión alta, rejilla de filtro doble 32 in cada uno
17715904 Versión alta, rejilla de filtro individual 32 in cada uno
17755904 Estándar 48 in cada uno
17775904 Versión alta, rejilla de filtro doble 48 in cada uno
17785904 Versión alta, rejilla de filtro individual 48 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17795894 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYNAC632A220E
La estación de trabajo química AirClean™ sin conductos de la serie AC600 es un producto de protección para el operador de bajo coste que protege al usuario de humos, gases, humos y partículas tóxicos. Más pequeñas y más móviles que las campanas extractoras de humos estándar sin conductos , perfectas para aplicaciones de bajo volumen con productos químicos conocidos.
La estación de trabajo química sin conductos de la serie AC600 es un producto de protección para el operador de bajo coste que protege al usuario final de humos, gases, humos y partículas tóxicos. Las estaciones de trabajo químicas sin conductos de la serie AC600 son más pequeñas y móviles que una campana extractora de humos estándar sin conductos y son la solución perfecta para realizar aplicaciones de bajo volumen con productos químicos conocidos. Estos productos vienen de serie con las mismas características y tecnología de seguridad avanzadas que las campanas sin conductos de los sistemas AirClean™ más grandes: filtración de carbono unido en fase gaseosa, detección de gas en tiempo real y control y monitorización constantes del flujo de aire.
Características estándar
  • Controlador de seguridad automático AirSafe™
  • Base integral con reborde de derrame profundo
  • No se requieren conductos
  • No se requiere instalación, se enchufa directamente a una toma eléctrica estándar de 110 V o 220 V
  • Carcasa de policarbonato transparente para una visibilidad de 360°
  • Funcionamiento extremadamente silencioso <49 dB(A)
  • Disponible en versión de altura estándar o alta
  • Monitorización constante de la velocidad de la cara de la campana extractora de humos con control de flujo de aire variable al valor predefinido por el usuario
  • Temporizador de eventos de laboratorio
  • Características de seguridad únicas
  • Filtración de carbono unido en fase gaseosa
  • Probado según UL61010-1, CSA C22.2 n.º 61010-1 y EN 61326-1
  • El ventilador sin escobillas y sin chispa es posfiltro
  • La base profunda contiene derrames accidentales
  • El filtro y la electrónica se encuentran encima del espacio de trabajo, lo que elimina la posibilidad de que un derrame químico entre en estas zonas sensibles
  • La alarma de flujo de aire avisa al usuario tanto de forma visual como sonora
  • Monitorización en tiempo real de lecho de filtración instalado
  • Bloqueo de seguridad del filtro para garantizar la sustitución correcta del filtro
  • Se envía totalmente montado
  • Detección electrónica de gas para la monitorización en tiempo real de filtros en fase gaseosa
Especificaciones
Tipo de producto Estación de trabajo química
Certificaciones/conformidad UL61010-1, CSA C22.2 n.º 61010-1, EN 61326-1
Fondo (imperial) 25 in
Fondo interior (imperial) 23 in
Fondo (métrico) 635 mm
Fondo interior (métrico) 584 mm
Altura (imperial) 30 in
Altura (imperial) interior 19 in
Altura (métrico) 762 mm
Altura (métrico) interior 483 mm
Incluye Controlador de seguridad automático AirSafe™
Modelo Estándar
Nivel de ruido < 49 dBA
Anchura (imperial) 32 in
Anchura (imperial) interior 31 in
Anchura (métrico) 813 mm
Anchura (métrico) interior 787 mm