Learn More
Ebro Electronic™ Sondas para la serie de termómetros centrales TFX 410/420
Termómetro preciso y muy robusto con una gran pantalla
Marca: Ebro Electronic™ 1341-4169
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Termómetro para diversas aplicaciones en alimentos, laboratorio, uso industrial. Todos los termómetros incluyen un certificado de calibración de fábrica.
Especificaciones
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Single-use | |
Total o parcial | |
250 mm | |
120 mm | |
TPX 440 | |
0.12 kg | |
With cable | |
-50°C | |
DIN IEC 584, clase 1 |
3 mm | |
30 mm | |
Cable | |
1,5 m | |
Metal | |
penetración | |
Sonda de penetración | |
400 °C | |
De -50 °C a +400 °C | |
100 mm |
Título del producto
Ebro Electronic™ Sondas para la serie de termómetros centrales TFX 410/420 > Longitud (cable): 1,5m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido