Learn More
Ebro Electronic™ Sondas para la serie de termómetros centrales TFX 410/420
Código de producto. p-7250967
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
120 mm
120 mm
190 mm
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, plástico, Plastic
Metal
Vidrio
Incluye:
Cable
Cable, certificado de calibración
Sin cable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10206892
Marca: Ebro Electronic™ 13414169
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Termómetro preciso y muy robusto con una gran pantalla
Termómetro para diversas aplicaciones en alimentos, laboratorio, uso industrial. Todos los termómetros incluyen un certificado de calibración de fábrica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS Directive 2011/65/EU
Diámetro de la sonda (métrico) 3 mm
Desechables Single-use
Altura (métrico) 30 mm
Tipo de inmersión Total o parcial
Incluye Cable
Longitud (métrico) 250 mm
Longitud del cable (métrico) 1,5 m
Longitud de la sonda (métrico) 120 mm
Material Metal
Modelo TPX 440
Tipo de sonda penetración
Peso (métrico) 0.12 kg
Tipo de producto Sonda de penetración
Descripción With cable
Temperatura máxima 400 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +400 °C
Exactitud DIN IEC 584, clase 1
Anchura (métrico) 100 mm