Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Sistema de preservación bacteriano y fungicida Microbank™
Diseñado para simplificar el almacenamiento y la recuperación de cultivos de hongos y bacterias.  El sistema de preservación bacteriano y fungicida Prolab Diagnostics™ Microbank™ es un sistema listo para usar.
Marca:  Pro-Lab Diagnostics™ PL.170M
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11957037
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Designed to simplify the storage and retrieval of bacterial and fungal cultures. Prolab Diagnostics™ Microbank™ Bacterial and Fungal Preservation System is a ready-to-use system.
Incorpora esferas tratadas y una solución crioconservante especial. Cada vial contiene 25 esferas, que ofrecen cultivos repetidos idénticos a partir del organismo original. El conservante formulado especialmente garantiza una supervivencia más larga de cultivos para gérmenes con requerimientos especiales y recuperaciones cuantitativas más altas 80 viales suministrados en una caja para congelador con cubierta que permite ver el interior. Disponible en 5 colores de tapones/esferas o mezclados (16 viales cada uno de azul, verde, celeste, rojo y amarillo)
Información de órdenes
Sistema suministrado como caja de 80 viales
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Pro-Lab Diagnostics™ Sistema de preservación bacteriano y fungicida Microbank™ > Beads and cap color: Mixed (16 vials each of blue, green, light blue, red, and yellow)