Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Microbank™ Sistema de conservación de bacterias y hongos
Descripción
Diseñado para simplificar el almacenamiento y la recuperación de cultivos de hongos y bacterias. Prolab Diagnostics™ Microbank™ El sistema de conservación de bacterias y hongos es un sistema listo para usar.
- Incorpora perlas tratadas y una solución criopreservante especial.
- Cada vial contiene 25 perlas, lo que proporciona cultivos idénticos repetidos del organismo original.
- El conservante especialmente formulado garantiza una mayor supervivencia de cultivos exigentes y recuperaciones cuantitativas más altas.
- 80 viales suministrados en una caja para congelador “con tapa ”transparente.
- Disponible en 5 colores de tapa/perlas o mixtos (16 viales de cada uno de los siguientes colores: azul, verde, azul claro, rojo y amarillo)
Información de órdenes
Sistema suministrado en caja de 80 viales.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Vial para almacenamiento criogénico |
| Color del tapón | Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Con diseño para simplificar el almacenamiento y la recuperación de cultivos de hongos y bacterias |
| Cantidad | Paquete de 80 |
| Requisitos de almacenamiento | -70 °C |