Learn More
PRLR Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2E10G5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | PRLR |
---|---|
Clon | 2E10G5 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16869835
|
Proteintech
67292-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16859835
|
Proteintech
67292-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The PRLR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PRLR. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PRLR antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
PRLR | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
5618 | |
Primary |
2E10G5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
PRLR Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2E10G5, Proteintech