Learn More
PRLR Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2E10G5, Proteintech
Código de producto. 16869835 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16869835 20 μL 20 microlitros
16859835 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16869835
Marca: Proteintech 672921IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The PRLR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PRLR. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PRLR antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PRLR
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2E10G5
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5618
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG1