Learn More
Invitrogen™ PRKCQ (PKC theta) Recombinant Human Protein
PRKCQ (PKC theta)
460.00€ - 7070.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006248 |
---|---|
Alias de gen | PRKCQ (PKC theta) |
Especie | Human |
Etiqueta de proteína | His Tag |
Sistema de expresión | Baculovirus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11529276
|
Invitrogen™
P2996 |
5μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15438393
|
Invitrogen™
PR4143B |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10719233
|
Invitrogen™
PV3605 |
1mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
The PKC family of serine⁄threonine kinases, including PRKCQ (PKC theta), is activated intracellularly by signal transduction pathways. In humans, at least 12 different PKC polypeptides have been identified. These isoforms differ in primary structure, tissue distribution, subcellular localization, mode of action in vitro, response to extracellular signals, and substrate specificity. PKC alpha, beta I, beta II and gamma form the conventional family; their activities are Ca2+- and phospholipid-dependent.Especificaciones
NP_006248 | |
Human | |
Baculovirus |
PRKCQ (PKC theta) | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.