Learn More
Invitrogen™ PRKCQ (PKC theta) Recombinant Human Protein
Código de producto. 15438393
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15438393
Marca: Invitrogen™ PR4143B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
PRKCQ (PKC theta)
In humans, at least 12 different PKC polypeptides have been identified. These isoforms differ in primary structure, tissue distribution, subcellular localization, mode of action in vitro, response to extracellular signals, and substrate specificity. PKC alpha, beta I, beta II and gamma form the conventional family; their activities are Ca2+- and phospholipid-dependent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NP_006248
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Peso molecular 84.4 kDa
Cantidad 100 μg
Alias de gen PRKCQ (PKC theta)
Familia Quinasa PKC Kinase Family
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His Tag
Contenido y almacenamiento Storage Buffer: 20mM HEPES, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EGTA, 0.5mM EDTA, 0.05% NP-40, 5mM DTT, 20% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Grupo de cinasas Ser⁄Thr Kinases: AGC Group
Condiciones de envío Dry Ice
Sistema de expresión Baculovirus
Familia de proteínas Kinases & Inhibitors
Forma de proteína Recombinant, Full Length
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Serine/Threonine Kinases
Categoría de investigación Signal Transduction
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.