Learn More
Honeywell™ Prefilter Pads
Prefilter Pads are used in conjunction with a retaining clip or adapter on Honeywell™ Twin-Filter Air-Purifying Respirators
Marca: Honeywell™ 1002801
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- EPI de categoría III
- Filtro de polvo/vapores
Especificaciones
Click-Fit Cartridges on T-Series Respirators or on Freedom Series Respirators | |
EN 143 | |
P | |
Protección respiratoria | |
TP2S | |
0,01 kg |
C.E. Declaración de conformidad CE - Categoría EPI-3, Garantía de calidad - ISO 9001/2000, Número de certificado CE - 370, Certificación CE - Número de certificación CE - 370, Certificaciones - EN 143, Declaración de conformidad INSPEC 1002801 | |
Requires Retaining Cover (1001590 or 1001606) | |
Filtro de polvo/vapores | |
Filtro de gas de la serie T | |
1 unidad |
Título del producto
Honeywell™ Prefilter Pads > Filtro de polvo/vapores Honeywell™; tipo de filtro: P
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido