Learn More
Kern Sohn Balanza de precisión KB
Compact precision balance with large weighing range,
Marca: Kern Sohn KB 650-2N
Descripción
- Gracias a las multiples funciones típicas de un laboratorio tales como, la función de fórmula y la determinación de porcentaje, junto con su gran precisión, la KERN KB le ayuda de forma fiable en su trabajo diario en el laboratorio
- Manejo paso a paso vía diálogo Sí/No en la pantalla
- Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
650 g | |
0.01 g | |
Balanza de precisión | |
Universal Mains Adapter |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.