missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza de precisión KB

Código de producto. p-7226245
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
360 g
650 g
1200 g
2400 g
10 kg
Legibilidad:
0,001 g
0,01 g
0,05 g
0,1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad unitSize
17341663 10 kg 0,1 g cada uno
17351663 10 kg 0,05 g cada uno
17371663 1200 g 0,01 g cada uno
17391663 2400 g 0,01 g cada uno
17301673 360 g 0,001 g cada uno
15803555 650 g 0,01 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17341663 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor KB 100001N

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Compact precision balance with large weighing range,

  • Gracias a las multiples funciones típicas de un laboratorio tales como, la función de fórmula y la determinación de porcentaje, junto con su gran precisión, la KERN KB le ayuda de forma fiable en su trabajo diario en el laboratorio
  • Manejo paso a paso vía diálogo Sí/No en la pantalla
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Especificaciones

Capacidad 10 kg
Legibilidad 0,1 g
Tipo Balanza de precisión
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.